Learn More
PEPA, MedChemExpress
Código de producto. 16481437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481437 50 mg 50 miligramos
16445228 10 mg 10 miligramos
16437947 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12509
MedChemExpress PEPA is an allosteric modulator of AMPA receptors; binds to the GluA2o and GluA3o LBDs and can be utilized as an indicator of AMPA receptor heterogeneity.
PEPA is an allosteric modulator of AMPA receptors
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PEPA
CAS 141286-78-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16F2N2O4S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(SCCNS(C2=CC=CC=C2)(=O)=O)=CC(F)=C1OCC(N)=O
Peso molecular (g/mol) 402.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation