Learn More
Bromuro de pentafluorofenilmagnesio, solución de 0,5 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945991 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 11945991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438741000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenylmagnesium bromide
CAS 879-05-0, 60-29-7
Densidad 0.8600g/mL
Temperatura de inflamación −40°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6BrF5Mg
Fórmula lineal F5C6MgBr
Número MDL MFCD00015720
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.86
Sinónimo pentafluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo pentafluorophenyl, pentafluorophenylmagnesiumbromide, c6f5mgbr, pentafluorophenyl magnesiumbromide, axqvmjidndrsfm-uhfffaoysa-m, pentafluorophenyl magnesium bromide, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, bromo 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl magnesium, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in diethyl ether, grignard reagent
Clave InChI AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=C(F)C(F)=C([Mg]Br)C(F)=C1F
Nombre IUPAC magnesio; 1,2,3,4,5-pentafluorobenceno-6-uro; bromuro
Peso molecular (g/mol) 271.27
PubChem CID 3319152
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.27
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.