Learn More
Isotiocianato de pentafluorofenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322687 1 g 1 g
11332687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11874.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35923-79-6 | C7F5NS | 225.136 g/mol
Pentafluorophenyl isothiocyanate is used in the preparation of 5-isopropyl-3-pentafluorophenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de pentafluorofenilo se utiliza en la preparación de 5-isopropil-3-pentafluorofenil-2-tiohidantoína.
NotaS
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35923-79-6
Fórmula molecular C7F5NS
Peso molecular (g/mol) 225.136
Número MDL MFCD00041042
Clave InChI NGNKMRBGZPDABE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl isothiocyanate, perfluorophenyl isothiocyanate, pentafluorophenylisothiocyanate, benzene, pentafluoroisothiocyanato, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylisothiocyanate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl isothiocyanate, acmc-20ajyt, pubchem5009, pentafluorophenyl isothiocyanate 1g, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenisothiocyanate
PubChem CID 123452
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-isotiocianatobenceno
SMILES C(=NC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.56
Punto de ebullición 109°C to 110°C (35 mmHg)
Índice de refracción 1.5378
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2736207
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.14
Porcentaje de pureza 96%