Learn More
Pentafluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420094 5 g 5 g
11430094 25 g 25 g
11440094 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13575.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 773-82-0 | C7F5N | 193.076 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773-82-0
Fórmula molecular C7F5N
Peso molecular (g/mol) 193.076
Número MDL MFCD00001775
Clave InChI YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
PubChem CID 69882
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzonitrilo
SMILES C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzonitrile
Punto de fusión 1°C to 2°C
Densidad 1.566
Punto de ebullición 161°C to 162°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Índice de refracción 1.4425
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 1913453
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.07
Porcentaje de pureza 98%