Learn More
Pentafluoroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423957 25 g 25 g
11413957 5 g 5 g
11433957 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19348.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline finds it uses in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification. It is also used in the synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O-] bidentate salicylaldiminato ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3,4,5,6-pentafluoroanilina se usa en la preparación de triflato de pentafluorofenilamonio, un catalizador eficiente para la esterificación y tioesterificación. También se utiliza en la síntesis de varios complejos de titanio con dos ligandos aniónicos de [N, O-] bidentato salicilaldiminato.
Solubilidad
Soluble en tolueno y disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-60-8
Fórmula molecular C6H2F5N
Peso molecular (g/mol) 183.08
Número MDL MFCD00007643
Clave InChI NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoroaniline
Punto de fusión 34°C to 37°C
Densidad 1.744
Punto de ebullición 156°C to 157°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1819387
Información de solubilidad Soluble in toluene,and organic solvents. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluoroanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.08
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoroaniline