missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Penicillin Antibody (Pen-9), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18610819 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18610819 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18610819 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314083PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Penicillin Monoclonal antibody specifically detects Penicillin in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Penicillin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon Pen-9
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Ampicillin, Benzylpenicillin, dicloxacillin, flucloxacillin, methicillin, PCN, Penicilin, Penicillin G, Phenoxymethylpenicillin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Penicilloyl-transferrin conjugate
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.