Learn More
Pemigatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16486997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486997 5 mg 5 miligramos
16480607 50 mg 50 miligramos
16475206 100 mg 100 miligramos
16464278 10 mg 10 miligramos
16423026 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109099
MedChemExpress Pemigatinib (INCB054828) is an orally active, selective FGFR inhibitor with IC50s of 0.4 nM, 0.5 nM, 1.2 nM, 30 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively. Pemigatinib has the potential for cholangiocarcinoma.
Pemigatinib (INCB054828) is an orally active, selective FGFR inhibitor with IC50s of 0.4 nM, 0.5 nM, 1.2 nM, 30 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively. Pemigatinib has the potential for cholangiocarcinoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pemigatinib
CAS 1513857-77-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27F2N5O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo INCB054828
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (51.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCN(C(N(C(C(F)=C(OC)C=C1OC)=C1F)C2)=O)C(C2=CN3)=C4C3=NC(CN5CCOCC5)=C4
Peso molecular (g/mol) 487.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.5
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease