Learn More
Memmert™ Incubadoras refrigeradas por Peltier IPPeco con tecnología Peltier avanzada
Código de producto. 17182834 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
108 l
256 L
384 L
749 l
1060 l
1360 l
2140 l
Pantalla:
Pantalla TFT a color TwinDISPLAY de alta definición
Pantalla única TFT a color de alta definición
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Pantalla Tamaño de la unidad
17182834 256 L Pantalla única TFT a color de alta definición cada uno
16863413 108 l Pantalla única TFT a color de alta definición cada uno
17168444 108 l Pantalla TFT a color TwinDISPLAY de alta definición cada uno
17162834 256 L Pantalla TFT a color TwinDISPLAY de alta definición cada uno
17172834 384 L Pantalla única TFT a color de alta definición cada uno
17148974 384 L Pantalla TFT a color TwinDISPLAY de alta definición cada uno
17158974 749 l Pantalla única TFT a color de alta definición cada uno
17168974 749 l Pantalla TFT a color TwinDISPLAY de alta definición cada uno
17188964 1060 l Pantalla única TFT a color de alta definición cada uno
17198964 1060 l Pantalla TFT a color TwinDISPLAY de alta definición cada uno
17108974 1360 l Pantalla única TFT a color de alta definición cada uno
17118974 1360 l Pantalla TFT a color TwinDISPLAY de alta definición cada uno
17128974 2140 l Pantalla única TFT a color de alta definición cada uno
17138974 2140 l Pantalla TFT a color TwinDISPLAY de alta definición cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17182834 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IPP260ECO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8655.00€
    7698.00€ / paquete de 1
    Ahorro 957.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ideal para cultivo por encima y por debajo de la temperatura ambiente, determinación del recuento de colonias o pruebas de durabilidad.
Eficiente, homogéneo y fiable: estas tres palabras describen la incubadora refrigerada por Peltier Memmert IPPeco
  • Tamaños de modelo: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Intervalos de ajuste de temperatura: De 0 a +70° C (tamaño 110 a 1060), de +15° C a +60° C (tamaño 1400 y 2200)
  • 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Convección: ventilación forzada por el ventilador Peltier
  • Tecnología Peltier avanzada: máxima eficiencia energética en comparación con las cámaras climáticas con un compresor
  • Unidad de iluminación opcional (luz blanca de color negro, luz blanca cálida)
  • Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), hora del programa, zonas horarias
  • Distribución absolutamente homogénea de la temperatura
  • Mayor gama de aplicaciones gracias a la refrigeración hasta el punto de congelación
  • Siempre un buen ambiente: sin refrigerante, funcionamiento suave, compacto y de bajo mantenimiento
El rendimiento de esta incubadora refrigerada por Peltier es impresionante: el calentamiento, la refrigeración y la recuperación después de abrir la puerta se producen bien ajustados y, sin embargo, a velocidad máxima. Las puertas dobles de serie evitan la contaminación y las caídas de las subidas de temperatura, al mismo tiempo que dispone de una vista óptima de la carga sensible a través de las puertas de vidrio interiores de área amplia.
Hay dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY.
SingleDISPLAY es ideal para aplicaciones estándar. La temperatura, la posición de la trampilla de aire y la velocidad del ventilador permanecen en un valor constante durante todo el proceso. Adecuado para cuando no hay requisitos para la programación de rampas o bucles, si la aplicación solo implica la necesidad de secar materiales no sensibles y no requiere una protección múltiple por encima de la temperatura o un sistema de alarma técnicamente complejo. En tales casos, la funcionalidad de los modelos SingleDISPLAY será ideal para la aplicación.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
compresor No
Capacidad (métrico) 256 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Iluminación Unidad de iluminación opcional
Material Acero inoxidable
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente -20° hasta 70 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla única TFT a color de alta definición
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 640 x 800 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 824 x 655 x 1183 mm
Peso con embalaje (métrico) 165 kg
Peso (métrico) 114 kg
Frecuencia 50/60 Hz