Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Material | Celulosa regenerada compuesta |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada compuesta |
| Código de filtro | PLCTK |
| Área de filtración | 0,11 cm² |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, preparación de muestras analíticas |
| Presión máxima | 5,5 bares |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pellicon 3 casetes con Ultracel |
| Retención de volumen (métrico) | 36.5 mL |
| Mostrar más |