Learn More
Pelitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16498038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498038 10 mg 10 miligramos
16493957 50 mg 50 miligramos
16473746 25 mg 25 miligramos
16447816 100 mg 100 miligramos
16430508 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32718
MedChemExpress Pelitinib (EKB-569;WAY-EKB 569) is an irreversible inhibitor of EGFR with an IC50 of 38.5 nM; also slightly inhibits Src, MEK/ERK and ErbB2 with IC50s of 282, 800, and 1255 nM, respectively.
Pelitinib (EKB-569
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pelitinib
CAS 257933-82-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23ClFN5O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo EKB-569 WAY-EKB 569
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C(OCC)C=C2N=C1)NC3=CC(Cl)=C(C=C3)F
Peso molecular (g/mol) 467.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.92
Porcentaje de pureza 96.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease