Learn More
Cytiva Kit de tubos ÄKTApurificador 10, diámetro interior 0,25 mm
Código de producto. 12461130 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
0,16 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
12461130 0,16 mm 1 set
1 options
Código de producto. 12461130 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18112334
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con ÄKTApurifier 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con AKTAexplorer
Tipo Kit de tubos
Incluye 1 tubo G6 de 0,16 m de longitud, 1 tubo G7 de 0,08 m de longitud, 1 tubo G8 de 0,14 m de longitud, 1 tubo G9 de 0,5 m de longitud, 1 conector de ajuste manual
Longitud global (métrico) 0,16 mm
Material PEEK