Learn More
Cytiva Tubos de PEEK
Código de producto. 11360012 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 metros
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11360012 0,150 mm cada uno
10328439 1 mm cada uno
11330012 0,75 mm 1 PCS
11555724 0,5 mm 2 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11360012 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18115659
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de PEEK están disponibles con distintos diámetros internos. El tubo de PEEK Cytiva Lifescience™ es un accesorio esencial para cromatografía.
  • Polieteretercetona (PEEK)
  • Disponible en distitos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos
Descripción Tubos de PEEK de 2 m, DI 0,15 mm, o.16
Diámetro interior (métrico) 0,150 mm
Diámetro exterior (imperial) 1,58 mm
Longitud global (métrico) 2 m
Material PEEK