Learn More
Cytiva Tapón de cierre de PEEK
Código de producto. 11779555 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Conexiones:
Tapón de cierre macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Tapón de cierre macho estrecho 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conexiones unitSize
11779555 Tapón de cierre macho estrecho 1,52 mm (1/16 pulgadas) paquete de 5
11380052 Tapón de cierre macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11779555 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11000355
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite conectar columnas HiTrap a una jeringa, a una bomba de laboratorio o a un sistema de cromatografía. Los tapones de cierre de PEEK Cytiva se utilizan para sellar la parte superior de las columnas de cromatografía, como, por ejemplo, las columnas preempaquetadas HiTrap™. Tapones de cierres macho disponibles en modelo estrecho de 1/16 pulgadas y estándar de 5/16 pulgadas.
El diseño de entrada y salida de HiTrap Las columnas eliminan la necesidad de conectores de columnas cuando se utilizan con ÄKTAdesign™ sistemas de cromatografía. Conexión a una jeringa, bomba de laboratorio o sistema de cromatografía como FPLC™ El sistema también es posible utilizando estos conectores.
  • Fabricado en polieteretercetona duradera (PEEK )
  • A cada uno se le conecta un tapón de cierre que se aprieta con los dedos. HiTrap columna en la entrega
  • Disponible en tapones de cierre macho de 1,58 mm (1/16 in) estrechos, de 1,58 mm (1/16 in) estándar o de 7,93 mm (5/16 in) estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tapones de cierre
Conexiones Tapón de cierre macho estrecho 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Cantidad 5/paquete
Material PEEK
Para utilizar con (equipo) Columnas para cromatografía