Descripción
El diseño de entrada y salida de HiTrap Las columnas eliminan la necesidad de conectores de columnas cuando se utilizan con ÄKTAdesign™ sistemas de cromatografía. Conexión a una jeringa, bomba de laboratorio o sistema de cromatografía como FPLC™ El sistema también es posible utilizando estos conectores.
- Fabricado en polieteretercetona duradera (PEEK )
- A cada uno se le conecta un tapón de cierre que se aprieta con los dedos. HiTrap columna en la entrega
- Disponible en tapones de cierre macho de 1,58 mm (1/16 in) estrechos, de 1,58 mm (1/16 in) estándar o de 7,93 mm (5/16 in) estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapones de cierre |
| Conexiones | Tapón de cierre macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas) |
| Cantidad | 6/paquete |
| Material | PEEK |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas para cromatografía |