Learn More
Cytiva Bucles de muestras de PEEK
Código de producto. 11310042 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11310042 10 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11310042 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18112039
En stock
Resistente a los disolventes orgánicos y a los tampones de sal más utilizados en cromatografía de biomoléculas. Los bucles de muestras de PEEK Cytiva Life Sciences™ son un importante accesorio en las aplicaciones de cromatografía.
  • Las partes húmedas son resistentes a los disolventes orgánicos
  • Las partes húmedas son resistentes a los tampones de sal
  • Exceptuando el acetato de etilo 100 %, el hexano 100 % y el tetrahidrofurano 100 %
  • Polieteretercet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bucle de muestras
Material PEEK
Tamaño de conexión (métrico) 1,58 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Volumen (métrico) 10 μl