Learn More
Beskrivelse
- Accesorio de cromatografía
- Tamaño de envase completo 2
- Seleccione entre una variedad de tamaños de conexiones y diámetros internos.
- Para su uso con tubos de cromatografía
- Conectores de polieteretercetona (PEEK )
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Conector macho |
| Conexiones | Macho de 1,59 mm (0,06 pulgadas) a macho de 1,59 cm (0,06 pulgadas) para tubos de diámetro interno de 0,25 mm |
| Material | PEEK |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 1,9 cm (1 x 16 in) de D.E. Tubos |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?