Especificaciones
| Para utilizar con | Classic AKTAexplorer |
| Tipo | Kit de tubos |
| Incluye | 1 Tubo G1 de PEEK, 1 tubo G2 de PEEK, 1 tubo G3 de PEEK, 1 tubo G4 de PEEK, 1 tubo G5 de PEEK, 1 tubo G6 de PEEK, 1 tubo G7 de PEEK, 1 tubo G8 de PEEK, 1 tubo G9 de PEEK, 1 tubo G10 de PEEK, 1 tubo 11 de EFTE, 1 tubo G12 de EFTE, 1 tubo G13 de EFTE, 1 tubo G14 de EFTE, 1 tubo G15 de EFTE, 1 tubo W3 de EFTE, 40 conectores con apriete manual de 4,23 mm (1/6 pulgadas) |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,58 mm |
| Material | ETFE/PEEK |