Learn More
Cytiva Conector Luer/M6 de PEEK
Código de producto. 11380142 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conexiones:
De Luer macho a M6 hembra
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conexiones Tamaño de la unidad
11380142 De Luer macho a M6 hembra cada uno
1 options
Código de producto. 11380142 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11002643
En stock
Juego de cinco (5) conectores de Luer Lock macho a M6 hembra de polieteretercetona compatible con el sistema de filtración de flujo tangencial ÄKTAcrossflow.
ÄKTAcrossflow es un sistema de filtración de flujo tangencial para el desarrollo de procesos totalmente automatizado y adecuado para la detección con filtros y la optimización de procesos a pequeña escala, así como para el procesamiento a pequeña escala.
  • Construcción de polieteretercetona (PEEK)
  • Conexiones: Luer macho-M6 hembra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conector Luer
Conexiones De Luer macho a M6 hembra
Cantidad Conjunto de 5
Material PEEK
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Sistema de filtración de flujo tangencial ÄKTAcrossflow