Learn More
PECI Antibody (OTI1H4) [HRP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30688816 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30688816 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30688816 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344643H
Mouse Monoclonal Antibody
PECI Monoclonal antibody specifically detects PECI in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PECI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H4
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen ACBD2, acyl-Coenzyme A binding domain containing 2, D2-enoyl-CoA isomerase, delta(2)-enoyl-CoA isomerase, Delta(3), Diazepam-binding inhibitor-related protein 1, dJ1013A10.3, Dodecenoyl-CoA isomerase, DRS-1, DRS1D3, EC 5.3.3.8, enoyl-CoA delta isomerase 2, HCA88DBI-related protein 1, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 88, KIAA0536, PECI, Peroxisomal 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, peroxisomal D3, Renal carcinoma antigen NY-REN-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PECI(NP_006108) produced in HEK293T cell.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10455
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1