missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PECI Antibody (OTI1C8) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 30685643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30685643 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30685643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344644C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PECI Monoclonal antibody specifically detects PECI in Canine,Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PECI
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C8
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACBD2, acyl-Coenzyme A binding domain containing 2, D2-enoyl-CoA isomerase, delta(2)-enoyl-CoA isomerase, Delta(3), Diazepam-binding inhibitor-related protein 1, dJ1013A10.3, Dodecenoyl-CoA isomerase, DRS-1, DRS1D3, EC 5.3.3.8, enoyl-CoA delta isomerase 2, HCA88DBI-related protein 1, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 88, KIAA0536, PECI, Peroxisomal 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, peroxisomal D3, Renal carcinoma antigen NY-REN-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PECI(NP_006108) produced in HEK293T cell.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10455
Especies diana Canine, Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.