missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PECI Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200058106 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18674606 25 μL 25 microlitros
18643927 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18674606 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24861425ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PECI Polyclonal antibody specifically detects PECI in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PECI
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen ACBD2, acyl-Coenzyme A binding domain containing 2, D2-enoyl-CoA isomerase, delta(2)-enoyl-CoA isomerase, Delta(3), Diazepam-binding inhibitor-related protein 1, dJ1013A10.3, Dodecenoyl-CoA isomerase, DRS-1, DRS1D3, EC 5.3.3.8, enoyl-CoA delta isomerase 2, HCA88DBI-related protein 1, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 88, KIAA0536, PECI, Peroxisomal 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, peroxisomal D3, Renal carcinoma antigen NY-REN-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DRATFHTPFSHLGQSPEGCSSYTFPKIMSPAKATEMLIFGKKLTAGEACAQGLVTEVFPDSTFQKEVWTRLKAFAKLPPNALRISKEVIRKREREKLHAVNAEECNVLQGRWLSDECTNAVVNF
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10455
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.