Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador electrónico de toallas de rollo duro
Código de producto. 12631346 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
259 x 408 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12631346 259 x 408 mm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12631346 Supplier Kimberly-Clark Professional™ Supplier No. 9960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    177.62€ / paquete de 1
    Ahorro 54.38€
    23% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tiene capacidad para 1760 toallitas para un mantenimiento menos frecuente. Dispensador electrónico de toallas en rollo duro con sensor inteligente que permite la colocación natural de la mano para una dispensación más fácil.
  • Dispensa hojas electrónicamente.
  • Mantenimiento sin complicaciones.
  • Ayuda a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes.
  • La tecnología de sensor inteligente controla el tiempo de retardo y la longitud de la hoja con sensibilidad ajustable.
  • Funciona con batería
  • Mantiene bajos los costes en zonas de uso intensivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Dispensador de toallas en rollo duro
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 259 x 408 mm
Longitud (imperial) 16,575 in
Longitud (métrico) 259 mm
Anchura (imperial) 8,6 in
Anchura (métrico) 408 mm
Material Plástico
Para utilizar con (aplicación) Baños de higiene crítica
Para utilizar con (equipo) Toalla en rollo duro SCOTT™
Cantidad 1 unidad