Learn More
Novus Biologicals™ Peanut Agglutinin [Cy5]
Código de producto. 18371468 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18371468 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18371468 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor CL1075NB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Antígeno Peanut Agglutinin
Concentración 1 mg/mL
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Para utilizar con (aplicación) A precipitate may form during storage. This does not have a significant adverse effect on the product. If a precipitate forms upon long-term storage at 4°C, warm to 37C and centrifuge before use. The recommended concentration range for use is 5-20 μg/mL.
Tampón 10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.1 mM CaCl2, proprietary stabilizer