Learn More
Tork Servicio de pico™ Toallas de mano de papel continuo H5
Código de producto. 30243759 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243759 Blanco, gris paquete de 12
30243719 Blanco paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243759 Proveedor Tork N.º de proveedor 100589
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Tork Servicio de pico™ :la última innovación diseñada para baños de alto tráfico donde el personal necesita maximizar el tiempo de limpieza y mantener un buen flujo de personas.
  • Ofrezca un rendimiento y una suavidad de alta calidad con nuestra calidad avanzada. Tork Servicio de pico™ Toallas de mano continuas.
  • Seque las manos rápidamente: estas toallas de papel son un 20 % más absorbentes que Tork Servicio de pico™ Recambios de calidad universal.
  • Causa una buena impresión en tus invitados con el atractivo diseño de hojas de estas toallas de papel para manos.
  • Evite demoras en baños concurridos con nuestro sistema dispensador de alta capacidad que garantiza que las toallas de mano estén siempre disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano para dispensador
Longitud (imperial) 7,91 in
Longitud (métrico) 20.1 cm
Anchura (imperial) 8,86 in
Anchura (métrico) 22.5 cm
Color Blanco, gris
Tela 1-ply