Learn More
Pea3 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18499055 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18499055 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18499055 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281873FR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Pea3 Polyclonal antibody specifically detects Pea3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pea3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-FE1A enhancer binding protein, E1AFETS translocation variant 4, ets variant 4, ets variant gene 4 (E1A enhancer binding protein, E1AF), ets variant gene 4 (E1A enhancer-binding protein, E1AF), EWS protein/E1A enhancer binding protein chimera, PEA3, PEAS3, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, polyomavirus enhancer activator-3, Protein PEA3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Pea3 antibody was raised against a peptide corresponding to 19 amino acids near the amino terminus of human Pea3. Amino Acid Squence: HSPTTRIKKEPQSPRTDPA
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2118
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG