missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEA-15 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498619 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498619 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498619 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305543AF350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PEA-15 Monoclonal specifically detects PEA-15 in Bovine/Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PEA-15
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HMAT115kD, PEA-15, PED15 kDa phosphoprotein enriched in astrocytes, phosphoprotein enriched in astrocytes 15, Phosphoprotein enriched in diabetes
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human PEA-15 as expressed in and purified from E. coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8682
Especies diana Bovine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.