Descripción
- 10 piezas por paquete
- Aptos para su uso con bombas desechables OTAL™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de alimentación |
| Color | Blanco |
| Descripción | Tubos dispensadores de PE para bombas desechables OTAL™ |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,47 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Caudal | 14 l/min (3,70 gpm) |
| Para utilizar con | Bombas desechables OTAL™ |
| Incluye | 10 tubos dispensadores desechables |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
| Material | Polietileno |
| Mostrar más |