Learn More
PDZD7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
Código de producto. 18324020 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18324020 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18324020 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2842130.1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDZD7 Polyclonal specifically detects PDZD7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PDZD7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen bA108L7.8, FLJ23209, PDZ domain containing 7, PDZ domain-containing protein 7, PDZK7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human PDZD7
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79955
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Línea de productos Novus