Descripción
PDLIM7 Monoclonal antibody specifically detects PDLIM7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PDLIM7 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S05-5A1 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | 1110003B01Rik, ENIGMAProtein enigma, LIM domain protein, LIM mineralization protein, LMP, LMP1, PDZ and LIM domain 7 (enigma), PDZ and LIM domain protein 7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant protein of human PDLIM7 (Uniprot # Q9NR12) |
| Mostrar más |