missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDK4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18685438 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18685438 25 μL 25 microlitros
18630978 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18685438 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24923525ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PDK4 Polyclonal antibody specifically detects PDK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDK4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen [Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 4, mitochondrial, EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, FLJ40832, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 4, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 4, pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isozyme 4, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QSLMDLVEFHEKSPDDQKALSDFVDTLIKVRNRHHNVVPTMAQG
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5166
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.