Learn More
R&D Systems™ PDK3 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18144460 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18144460 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18144460 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP213745PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PDK3. The PDK3 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PDK3 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP2-13745. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 5165
Especie Human
Línea de productos Novus
Método de purificación Chromatography
Pureza >80%
Concentración 0.5mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Para utilizar con (aplicación) Blocking/Neutralizing, Control
Símbolo de gen PDK3
Tipo de etiqueta Unlabeled
Peso molecular 21kDa
Tipo de producto PDK3
Cantidad 0,1 mL
Estado normativo RUO
Fuente E.Coli
Reactividad específica This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-13745. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Inmunógeno NKSPEDPQVLDNFLQVLIKVRNRHNDV
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación