missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGFR alpha Antibody (PDGFR-H7A) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18686116 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18686116 0.1 mL 0.10 ml
18603518 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18686116 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250239

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDGFR alpha Monoclonal antibody specifically detects PDGFR alpha in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGFR alpha
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon PDGFR-H7A
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 1 to 78 of human PDGFR alpha
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5156
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.