Learn More
PDGFR alpha Antibody (35248) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30738397 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30738397 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30738397 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB322A
Mouse Monoclonal Antibody
PDGFR alpha Monoclonal antibody specifically detects PDGFR alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PDGFR alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 35248
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human PDGF R alpha
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5156
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1