Learn More
PDGF-C Antibody (619346) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Código de producto. 30735932 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30735932 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30735932 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1560K
Mouse Monoclonal Antibody
PDGF-C Monoclonal antibody specifically detects PDGF-C in Human samples. It is validated for Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PDGF-C
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 619346
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FALLOTEIN, PDGF-C, platelet derived growth factor C, platelet-derived growth factor C, SCDGFSpinal cord-derived growth factor, secretory growth factor-like protein, VEGF-E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human PDGF-C, Val235-Gly345, Accession # Q9NRA1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56034
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b