Learn More
PDF Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18666712 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18666712 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18666712 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298168F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.70€
    413.70€ / 0.1 ml
    Ahorro 78.00€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDF Polyclonal specifically detects PDF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno PDF
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.5.1.88, GDF15, MIC1, PDF1A, peptide deformylase (mitochondrial), peptide deformylase, mitochondrial, peptide deformylase-like protein, PLAB, Polypeptide deformylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDF fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64146
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.