missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE3B Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30516049 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30516049 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30516049 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338546DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PDE3B Polyclonal antibody specifically detects PDE3B in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDE3B
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CGIP1, CGI-PDE B, CGIPDE1, cGMP-inhibited 3'-5'-cyclic phosphodiesterase B, Cyclic GMP-inhibited phosphodiesterase B, cyclic nucleotide phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, HcGIP1, phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-660 of human PDE3B (NP_000913.2).,, Sequence:, PLTPFPGFYPCSEIEDPAEKGDRKLNKGLNRNSLPTPQLRRSSGTSGLLPVEQSSRWDRNNGKRPHQEFGISSQGCYLNGPFNSNLLTIPKQRSSSVSLTHHVGLRRAGVLSSLSPVNSSNHGPVSTGSLTNRSPIEFPDTADFLNKPSVILQRSLGNAPNTPDFYQQLRNSDSNLCNSCGHQMLKYVSTSESDGTDCCSGKSGEEENIFSKESFKLMETQQEEETEKKDSRKLFQEGDKWLTEEAQSEQQTNIEQEVSLD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5140
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.