Learn More
PDE2A Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Código de producto. 18333106 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18333106 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18333106 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300063AF532
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDE2A Polyclonal specifically detects PDE2A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PDE2A
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cGMP-dependent 3'-5'-cyclic phosphodiesterase, cGMP-stimulated phosphodiesterase 1, cGMP-stimulated phosphodiesterase 4, cGSPDE, CGS-PDE, Cyclic GMP-stimulated phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE2A1, PED2A4, phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant PDE2A (O00408-1; Glu 215-His 900).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5138
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus