Descripción
PDCL3 Polyclonal specifically detects PDCL3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PDCL3 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9H2J4 |
| Alias de gen | HTPHLP, IAP-associated factor VIAF1, MGC3062, PHLP3, phosducin-like 3, phosducin-like protein 3, PhPL3, VIAF, VIAF-1, VIAF1PHLP2A, Viral IAP-associated factor 1 |
| Símbolos de los genes | PDCL3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only