missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDCD5 Antibody, DyLight 755, R&D Systems™

Código de producto. 18498864 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498864 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498864 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176988IR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

PDCD5 Polyclonal antibody specifically detects PDCD5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDCD5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ42784, MGC9294, programmed cell death 5, programmed cell death protein 5, Protein TFAR19, TF-1 cell apoptosis-related protein 19, TFAR19 novel apoptosis-related, TFAR19TF1 cell apoptosis-related gene 19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 21 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human PDCD5. The immunogen is located within the last 50 amino acids of PDCD5. Amino Acid Squence: KFNRRKVMDSDEDDDY
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9141
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.