Learn More
Cytiva Columnas de preparación de muestras PD MiniTrap™ G-25
Código de producto. 11570654 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de soporte:
Dextrano entrecruzado
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Tipo de soporte Tamaño de la unidad
11570654 Dextrano entrecruzado 50 PCS
1 options
Código de producto. 11570654 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28918007
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Cuatro adaptadores de centrífuga
Se utiliza para la limpieza de biomoléculas con un peso molecular > 5000 M r en volúmenes de muestra de hasta 0,5 ml. Cytiva Life Sciences™ D MiniTrap™ Las columnas de preparación de muestras G-25 son convenientes y están preenvasadas.
  • Desarrollado para una amplia gama de aplicaciones: desalado, intercambio de tampones, eliminación de compuestos de bajo peso molecular, etc.
  • Igualmente adecuado para protocolos de flujo por gravedad o centrifugación
  • Admite volúmenes de muestra de 0,1 a 0,5 ml para gravedad, de 0,2 a 0,5 ml con centrifugación
  • Altas recuperaciones de 70 a 95 %, dependiendo de la biomolécula
  • Alta capacidad de desalado de >90 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto PD MiniTrap Sephadex Columna de gravedad G-25
Volumen del lecho 2.1mL
Diámetro interior (imperial) 0,38 in
Diámetro interior (métrico) 9,7mm
Altura (imperial) 1,2 in
Altura (métrico) 28mm
Caudal >100 cm/h
Incluye Cuatro adaptadores de centrífuga, instrucciones
Material Polietileno
Intervalo de pH De 2 a 13
Tamaño de partículas 50 μm en forma seca, de 38 a 235 μm en forma húmeda
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Contenido y almacenamiento 4° hasta 30 °C
Tipo de columna Columna de gravedad
Para utilizar con (aplicación) Intercambio de tampones y limpieza de muestras biológicas, como proteínas e hidratos de carbono
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PD MiniTrap G-25 Columns, (50)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one