Learn More
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (rTYMP/3444), DyLight 650, Novus Biologicals™
Código de producto. 18589252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18589252 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18589252 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308359C
Mouse Monoclonal Antibody
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal antibody specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rTYMP/3444
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase protein (Uniprot: P19971 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1890
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ