Learn More
Erlab Campana PCR - Ventilada - Lys 900
Código de producto. 17833788 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Recinto de PCR
Código de producto. Tipo de producto
17833788 Recinto de PCR
1 options
Código de producto. 17833788 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORLYS19804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7315.00€
    6807.00€ / paquete de 1
    Ahorro 508.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Entrega ISO Aire limpio de clase 5 con filtración HEPA H14, descontaminación UV y diseño ergonómico para absoluta precisión y seguridad.
  • Campana PCR ventilada Lys
  • Modelo: 900
  • Protección proporcionada: ISO Clase 5, según la norma NF EN ISO 14644 ; Filtros HEPA H14 - 99,995 % MPPS (norma EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 975 x 695 x 960 mm
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 330 W
  • Inclinación de la ventana delantera: 25°
  • Laterales y paneles frontales: Vidrio laminado
  • Espacio de trabajo y superficie de trabajo: Acero inoxidable 304 L cepillado
  • Descontaminación UV germicida
  • Panel de cierre
  • Tomas de corriente eléctricas: 2 tomas de corriente eléctricas con tapa protectora
  • Estante
  • Temporizador de ciclo UV
  • Base ajustable, con o sin ruedas
Especificaciones
Tipo de producto Recinto de PCR
Recubrimiento Agente
Tipo de iluminación LED, UV
Material Acero pintado