Learn More
Eppendorf™ Enfriador para PCR
Código de producto. 10192281 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Rosa
Rosa
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10192281 Azul cada uno
10275091 Rosa cada uno
10013051 Azul, Rosa 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10192281 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3881000031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.85€
    66.80€ / paquete de 1
    Ahorro 5.05€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución innovadora para proteger, transportar y almacenar muestras delicadas y para detener reacciones de forma segura.
  • Mantiene una temperatura de muestra de 0 °C durante más de una hora y luego cambia de color cuando la temperatura supera los 7 °C.
  • Superior a un baño de hielo, resulta fácil de manejar, ahorra espacio y está libre de contaminación, por lo que es la preparación perfecta para reacciones de PCR
  • La temperatura de tubos individuales se indica mediante el color de los calibres individuales
  • Se evita la congelación de las muestras mediante el contorno cónico especialmente diseñado
  • Agregado de refrigeración en el formato universal de 96 pocillos para tubos de PCR de 0,2 ml y 0,5 ml, para tiras de tubos, placas y tubos individuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Configuración de la reacción de la PCR
Tipo Refrigerador para PCR
Color Azul
Capacidad (métrico) 0,2 ml
Admite 96