missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCPE-1/PCOLCE Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30600318 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600318 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600318 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF2239F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

PCPE-1/PCOLCE Polyclonal antibody specifically detects PCPE-1/PCOLCE in Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCPE-1/PCOLCE
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen PCPE, PCPE-1, PCPE1Type I procollagen COOH-terminal proteinase enhancer, procollagen C-endopeptidase enhancer, procollagen C-endopeptidase enhancer 1, Procollagen COOH-terminal proteinase enhancer 1, Procollagen C-proteinase enhancer 1, procollagen, type 1, COOH-terminal proteinase enhancer, Type 1 procollagen C-proteinase enhancer protein
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PCPE-1, Gln25-Ala468 (predicted), Accession # Q61398
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5118
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.