Descripción
PCDHB2 Polyclonal specifically detects PCDHB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PCDHB2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9Y5E7 |
| Alias de gen | MGC111392, PCDH-beta-2, PCDH-BETA2, protocadherin beta 2, protocadherin beta-2 |
| Símbolos de los genes | PCDHB2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only