Learn More
PCDHA11 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18603508 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603508 25 μL 25 microlitros
18245644 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18603508 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25769125ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PCDHA11 Polyclonal specifically detects PCDHA11 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PCDHA11
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CNR7, CNRN7, CNRS7, CRNR7, KIAA0345-like 3, ortholog of mouse CNR7, PCDH-alpha-11, PCDH-ALPHA11, protocadherin alpha 11, protocadherin alpha-11
Símbolos de los genes PCDHA11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VNGEVTYSLMSIKPNGRHLFTLDQNNGEVRVNGTLDYEENKFYKIEVQATDK
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56138
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only