Learn More
PCDH7 Antibody (OTI1F7), Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Código de producto. 18111296 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18111296 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18111296 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273269AF647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.17€
    742.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 114.82€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
PCDH7 Monoclonal specifically detects PCDH7 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PCDH7
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F7
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BH-PcdhBHPCDHprotocadherin-7, BH-protocadherin (brain-heart), Brain-heart protocadherin, protocadherin 7
Símbolos de los genes PCDH7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PCDH7 (NP_115833) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5099.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus