missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCCA Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30517395 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30517395 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30517395 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338609APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PCCA Polyclonal antibody specifically detects PCCA in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCCA
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen EC 6.4.1, EC 6.4.1.3, pccA complementation group, PCCase alpha subunit, PCCase subunit alpha, propanoyl-CoA:carbon dioxide ligase alpha subunit, Propanoyl-CoA:carbon dioxide ligase subunit alpha, propionyl CoA carboxylase, alpha polypeptide, propionyl Coenzyme A carboxylase, alpha polypeptide, propionyl-CoA carboxylase alpha chain, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 449-728 of human PCCA (NP_000273.2).,, Sequence:, ISKLITYGSDRTEALKRMADALDNYVIRGVTHNIALLREVIINSRFVKGDISTKFLSDVYPDGFKGHMLTKSEKNQLLAIASSLFVAFQLRAQHFQENSRMPVIKPDIANWELSVKLHDKVHTVVASNNGSVFSVEVDGSKLNVTSTWNLASPLLSVSVDGTQRTVQCLSREAGGNMSIQFLGTVYKVNILTRLAAELNKFMLEKVTEDTSSVLRSPMPGVVVAVSVKPGDAVAEGQEICVIEAMKMQNSMTAGKTGTVKSVHCQAGDTVGEGDLLVELE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5095
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.