Descripción
El concentrado de detergente Thermo Scientific™ PCC-Pfree es una formulación sin fosfatos de un agente de limpieza a base de surfactantes para su uso en muchas superficies de laboratorio e instrumentos de vidrio; a diferencia del detergente RBS, está disponible en Europa.
El concentrado de detergente Thermo Scientific PCC-Pfree es una formulación sin fosfatos de un agente de limpieza a base de surfactantes para su uso en muchas superficies de laboratorio e instrumentos de vidrio; a diferencia del detergente RBS™, está disponible en Europa.
El detergente de limpieza es una solución alcalina de surfactantes aniónicos y no iónicos. El detergente PCC-Pfree es lo suficientemente fuerte como para eliminar residuos biológicos del plástico y el vidrio, pero es completamente biodegradable y no contiene fosfatos que puedan dañar el medio ambiente. Utilice una solución al 2 % (v/v) para aplicaciones de lavado rutinarias o de absorción en una solución templada al 20 % para liberar residuos secos especialmente difíciles.
Las aplicaciones incluyen la eliminación de:
Colorante azul Coomassie de tubos de ensayo y cubetas de cuarzo
- Residuos de sangre o suero de vasos de precipitados y matraces de vidrio o plástico
- Tintes de color de mortero y majas de porcelana
- Virus del VIH de instrumental de vidrio, mesas y suelos
- Isótopos radiactivos de mesas de trabajo y superficies de instrumentos
Detalles del producto:
La eliminación completa de todos los contaminantes e impurezas de los instrumentos de vidrio es una necesidad para la mayoría de las aplicaciones de laboratorio. Durante muchos años, se han utilizado soluciones de alcohol cáustico y ácido crómico para muchas sustancias que no se podían limpiar de los instrumentos de vidrio con detergentes comunes. Estos productos de limpieza fuertemente ácidos o fuertemente básicos reducen la vida útil de los instrumentos de vidrio y exponen al usuario a posibles daños. Por el contrario, los productos Thermo Scientific PCC-54 y RBS 35™ son concentrados surfactantes ligeramente básicos y biodegradables que contienen detergentes aniónicos y no iónicos. Los surfactantes limpian penetrando entre las sustancias contaminantes y las superficies que se van a limpiar. Los aparatos de vidrio, plástico, cuarzo, porcelana y metal ferroso pueden limpiarse de forma segura y eficaz en una solución al 2 % (v/v) de los concentrados o en una solución al 0,2 % (p/v) de los sólidos. Los limpiadores PCC-54 y RBS™ eliminan tanto los materiales orgánicos e inorgánicos como los iones metálicos del equipo de laboratorio. Los detergentes se enjuagan completamente sin dejar residuos.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | PCC-54 |
| Composición | No contiene fosfatos |
| Contenido y almacenamiento | Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. |
| Cantidad | 3 L |
| Volumen (métrico) | 3 L |
Seguridad y manipulación
- PCC-Pfree Detergent Concentrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium carbonate, Sodium hypochlorite