missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCBD2 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30606592 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30606592 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30606592 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347214V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PCBD2 Polyclonal antibody specifically detects PCBD2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCBD2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 4-alpha-hydroxy-tetrahydropterin dehydratase 2, DCOH2DCOHMPHS2,6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase/dimerization cofactor of hepatocytenuclear factor 1 alpha (TCF1) 2, DcoH-like protein DCoHm, dimerization cofactor of hepatocyte nuclear factor 1 (HNF1) from muscle, dimerization cofactor of hepatocyte nuclear factor 1 alpha (TCF1), Dimerization cofactor of hepatocyte nuclear factor 1 from muscle, EC 4.2.1.96, HNF-1-alpha dimerization cofactor, PHS 2, pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase 2, pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase/dimerization cofactor of hepatocytenuclear factor 1 alpha (TCF1) 2, pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase/dimerization cofactor of hepatocyte nuclear factor 1 alpha(TCF1) 2. (Uniprot# Q9H0N5)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84105
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.